Titaani ≥99.4%, jauhe -100 mesh

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

10383.14 10383.22 10383.36
10383.14EA 117 EUR
10383.14 10383.22 10383.36
Titaani ≥99.4%, jauhe -100 mesh
Titaani

Purity: 99.4% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264

Kaava: Ti
Kiehumispiste: 3277 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1677 °C
Tiheys: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,III

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR