Tantaali ≥99.95% (metals basis excluding Nb), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

10354.BU 10354.BY 10354.CC
10354.BUEA 356 EUR
10354.BU 10354.BY 10354.CC
Tantaali ≥99.95% (metals basis excluding Nb), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Tantaali

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈52.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252

Kaava: Ta
MW: 180.95 g/mol
Kiehumispiste: 5427
Sulamispiste: 2996
Tiheys: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011252
CAS-numero: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR