Tantaali ≥99.95% (metals basis), lanka, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
10350.G1 10350.G5 10350.G9
10350.G1EA 160 EUR
10350.G1 10350.G5 10350.G9
Tantaali ≥99.95% (metals basis), lanka, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tantaali
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈13.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Kaava: Ta
Kiehumispiste: 5427 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2996 °C
Tiheys: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011252
CAS-numero: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223