Pii ≥98.4% (metals basis), paloja 10 cm (3.9 in) & down

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

10335.A1 10335.A7
10335.A1EA 162 EUR
10335.A1 10335.A7
Pii ≥98.4% (metals basis), paloja 10 cm (3.9 in) & down
Pii

Purity: 98.4% CAS No.: 7440-21-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311

Kaava: Si
Kiehumispiste: 2355 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1410 °C
Tiheys: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085311
CAS-numero: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR