Kalium ≥99.95% (metals basis), solid
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
Ampuled under argon
10299.06 10299.03
10299.06EA 864 EUR
10299.06 10299.03
Kalium ≥99.95% (metals basis), solid
Kalium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-09-7 Physical Form: Sealed in standard ampoules under vacuum Odour: Odourless UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Kaava: K
Kiehumispiste: 760 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 63 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133776
CAS-numero: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763