Platina, lanka for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
10291.BW 10291.G2 10291.G6
10291.BWEA 89 EUR
10291.BW 10291.G2 10291.G6
Platina, lanka for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
Platina
For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Kaava: Pt
Kiehumispiste: 3827 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1769 °C
Tiheys: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689