Magnesium ≥99.8% (metals basis), sauvoja, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

10231.KG 10231.KJ 10231.KM
10231.KGEA 165 EUR
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
Magnesium ≥99.8% (metals basis), sauvoja, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Magnesium

Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈450g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308

Kaava: Mg
Kiehumispiste: 1107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 651 °C
Tiheys: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085308
CAS-numero: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR