D-(-)-Luciferin potassium salt
Toimittaja: Biotium
10101-2 10101 10101-1
10101-2EA 1170 EUR
10101-2 10101. 10101-1
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Kaava: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
MDL numero: MFCD00044928
CAS-numero: 115144-35-9