Antimoni ≥99.8% (metals basis), sauvoja, Length: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 195 EUR
10098.KG 10098.KJ
Antimoni ≥99.8% (metals basis), sauvoja, Length: 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimoni
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Kaava: Sb
Kiehumispiste: 1637 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 630 °C
Tiheys: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134030
CAS-numero: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733