Antimoni ≥99.5% (metals basis), paloja ≤ 1.25 cm (0.49 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

10095.22 10095.36 10095.A3
10095.22EA 141 EUR
10095.22 10095.36 10095.A3
Antimoni ≥99.5% (metals basis), paloja ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Antimoni

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030

Kaava: Sb
Kiehumispiste: 1637 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 630 °C
Tiheys: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134030
CAS-numero: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR