Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

10045.GH 10045.HW 10045.HX
10045.GHEA 259 EUR
10045.GH 10045.HW 10045.HX
Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Molybdeeni

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈51g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465

Kaava: Mo
MW: 95.94 g/mol
Kiehumispiste: 3617
Sulamispiste: 2622
Tiheys: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003465
CAS-numero: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR