Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

10044.HW 10044.GH 10044.HX
10044.HWEA 551 EUR
10044.HW 10044.GH 10044.HX
Molybdeeni ≥99.95% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Molybdeeni

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈25.6g/100x100mm, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465

Kaava: Mo
Kiehumispiste: 3617 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2622 °C
Tiheys: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003465
CAS-numero: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR