Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II) (≥40% Pt)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
10004.02 10004.03 10004.06
10004.02EA 266 EUR
10004.02 10004.03 10004.06
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II) (≥40% Pt)
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
CAS No.: 14873-63-3 Molecular Formula: PtCl2[(C6H5)(CN)]2 Formula Weight: 472.25 Physical Form: Powder Solubility: Slightly soluble in acetone, chloroform UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013125
Kaava: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pt
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013125
CAS-numero: 14873-63-3
EINECS: 238-943-7
ADR: 6.1,III