pH-puskuriliuokset, pusseissa, Certipur®, Supelco®

Toimittaja: Merck

1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 66.31 EUR
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
pH-puskuriliuokset, pusseissa, Certipur®, Supelco®
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset

pH-mittareiden kalibrointiin.


  • Käytännölliset 30 ml pussit, jotka ovat kertakäyttöisiä. Ei kontaminaatiovaaraa
  • Liuokset ovat aina tuoreita ja käyttövalmiita
  • NIST-jäljitettävä erä
  • Viitelämpötila: +25 °C
  • Tarkkuus: poikkeama enintään ±0,015 pH-yksikköä


pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR