Kaliumvetykarbonaatti FCC, E501, SAFC®

Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.72574.9025
1.72574.9025EA 0 EUR
1.72574.9025
Kaliumvetykarbonaatti FCC, E501, SAFC®
Kaliumvetykarbonaatti
Kaava: KHCO₃
Sulamispiste: 292 °C
Tiheys: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011402
CAS-numero: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR