HPLC-kolonni, preparatiivinen, Chromolith® Prep
Toimittaja: Merck
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 11830 EUR
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
HPLC-kolonni, preparatiivinen, Chromolith® Prep
Kromatografiakolonnit
Chromolith® Prep -kolonni perustuu monoliittiseen silikaan, jonka huokosrakenne antaa sille erityisominaisuuksia. Makro- ja mesohuokosista koostuva rakenne perustuu uuteen Sol-Gel-tekniikkaan. Halkaisijaltaan keskimäärin 12 nm:n mesohuokoset muodostavat kolonnin sisäosan huokoisen hienorakenteen, jonka pinta-ala on erittäin suuri. Näin näytteen sisältämille yhdisteille on tarjolla runsaasti adsorptiopintaa.
Suuret makrohuokoset, joiden halkaisija voi olla yli 3 µm, muodostavat tiheän verkoston, jonka alhainen virtausvastus mahdollistaa nopean virtauksen. Erinomainen mesohuokostenMore Product Information