HPLC-kolonni, LiChrosorb®
Toimittaja: Merck
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
1.50318.0001EA 854 EUR
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
HPLC-kolonni, LiChrosorb®
Kromatografiakolonnit
LiChrosorb® on yksi eniten käytetyistä HPLC-pakkausmateriaaleista. Se on täysin huokoinen silikageeli, jonka partikkelit ovat epäsäännöllisen muotoiset ja huokoskoot 60 ja 100 Å. LiChrosorb® HPLC -kolonnit ovat joko patruunoita, joissa tarvitaan uudelleenkäytettävät päätyliittimet, tai kolonneja, joissa on kiinteät päätyliittimet.
Jos tarvitset esikolonneja, käytä LiChrospher®-kohdassa lueteltuja LiChrospher®-kolonneja.