HPLC-kolonni, LiChrospher®
Toimittaja: Merck
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
1.50148.0001EA 471 EUR
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
HPLC-kolonni, LiChrospher®
Kromatografiakolonnit
LiChrospher® on Merckin luotettava ja monikäyttöinen, perinteisesti valmistettu pyöreä silika. LiChrospher®-silikasta on saatavissa eri versioita.
LiChrospher® Si 60 ja Si 100 ovat monikäyttöisiä HPLC-silikasorbentteja normaalifaasikromatografiaan.
LiChrospher® CN on polaaristen ja hydrofobisten ominaisuuksiensa ansiosta vähemmän polaarinen vaihtoehto LiChrospher® Si 60:lle normaalifaasisovelluksissa tai vähemmän hydrofobinen vaihtoehto LiChrospher® RP-8:lle käänteisfaasisovelluksissa. Lisäksi selektiivisesti varautuneiden interaktioiden mahdollisuus tekee siitä entistäkin monipuolisemman.