HPLC-kolonni, Purospher® STAR Si ja NH₂
Toimittaja: Merck
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
1.50244.0001EA 704 EUR
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
HPLC-kolonni, Purospher® STAR Si ja NH₂
Kromatografiakolonnit
Erittäin puhtaaseen silikaan perustuvia Purospher® STAR -HPLC-kolonneja on saatavana myös normaalifaasi erotteluun.
Purospher® STAR Si (silika) erottelee normaalifaasi kromatografiassa erittäin tarkasti orgaanisiin liuottimiin liukenevia, alhaisen molekyylipainon yhdisteitä.
Purospher® STAR NH₂ (aminofaasi) on suunniteltu pääasiassa hiilihydraattien analysointiin tyypillisessä liikkuvassa faasissa, joka koostuu asetonitriilistä ja vedestä. Purospher® STAR NH₂:ta -kolonnia voi käyttää myös normaalifaasin retentiotilassa.
Näiden LiChroCART®-patruunoiden kanssa on käytettävä manu-More Product Information