HPLC-kolonni, Purospher® STAR RP-8 endcapped
Toimittaja: Merck
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
1.50031.0001EA 774 EUR
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
HPLC-kolonni, Purospher® STAR RP-8 endcapped
Kromatografiakolonnit
Purospher® STAR RP-8 endcapped perustuu Purospher® STAR RP-18 endcapped -kolonnin tavoin erittäin puhtaaseen silikaan. Siksi Purospher® STAR RP-8 -kolonnissa piikit ovat erittäin symmetrisiä happamilla, emäksisillä ja jopa kelatoivilla yhdisteillä. Kolonni on erittäin tehokas ja stabiileimmillaan pH-alueella 1,5 jotta 10,5. Purospher® STAR RP-8 endcapped -kolonnit ovat erittäin monikäyttöisiä. Koska materiaali on vähemmän hydrofobinen kuin Purospher® STAR RP-18 endcapped kolonnissa, analyytit eluoituvat yleensä nopeammin C8-faasissa. Purospher®&More Product Information