Polyvinyylialkoholi, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE suitable for use as excipient, hydrolysed, SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.41351.1000 1.41351.9029
1.41351.1000EA 583 EUR
1.41351.1000 1.41351.9029
Polyvinyylialkoholi, M.W. 115,000 ≥88%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP, JPE suitable for use as excipient, hydrolysed, SAFC®
Polyvinyylialkoholi
Kaava: [-CH₂CH(OH)-]n
MDL numero: MFCD00081922
CAS-numero: 9002-89-5