Natriumkloridi liuos 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT biofarmaseuttiseen tuotantoon

Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Vaara

1.37076.1000 1.37076.9010
1.37076.1000EA 96.6 EUR
1.37076.1000 1.37076.9010
Natriumkloridi liuos 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT biofarmaseuttiseen tuotantoon
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
Kiehumispiste: 109 °C (1013 hPa)
Tiheys: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR