Platina, musta ≥98%, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19233.0005
1.19233.0005EA 2680 EUR
1.19233.0005
Platina, musta ≥98%, Supelco®
Platina
Kaava: Pt
Kiehumispiste: 3827 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1769 °C
Tiheys: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1479
ADR: 5.1,
Merck Index: 12,07689
Order Now
Testitulosten erittely
Melting Point 1770 °C
Molar Mass 195.08 g/mol
Density 21.45 g/cm3
pH (H2O) not applicable