Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Nitraatti, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.18387.0001
1.18387.0001EA 259 EUR
1.18387.0001
Titrimetria-/kolorimetriatestit, MColortest™, Nitraatti, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Pikatestit, visuaalinen värivertailu.
  • Tulokset saadaan noin minuutissa
  • Helppo käyttää
  • Sovelluksen mukaiset mittausalueet
  • Kannettava
  • Saatavissa myös paljon edullisia täyttöpakkauksia
MColortest™ värikiekkokomparaattorilla (aikaisemmin nimellä Microquant®)
Testit soveltuvat erityisesti sameille ja värillisille vesille. Värivertailukiekko on käytännöllinen ja vankka väline luotettaviin mittauksiin kosteissakin ympäristöissä. Soveltuu suuriin ja keskisuuriin analysoitaviin pitoisuuksiin pullovesistä jätevesiin ja muihin teollisuuden vesianalyysitarpeisiin.
RP= Refill pack.
Toimitustiedot: Jokainen testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit, kyvetit, väriasteikon tai värikiekon sekä selkeät käyttöohjeet