Titrimetria-/kolorimetriatestit, Silikaatti, MQuant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.14410.0001 1.18323.0002 1.14792.0001
1.14410.0001EA 167 EUR
1.14410.0001 1.18323.0002 1.14792.0001
Titrimetria-/kolorimetriatestit, Silikaatti, MQuant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
Pikatestit, visuaalinen värivertailu.
  • Tulokset saadaan noin minuutissa
  • Helppo käyttää
  • Sovelluksen mukaiset mittausalueet
  • Kannettava
  • Saatavissa myös paljon edullisia täyttöpakkauksia
MQuant® värikorttikomparaattorilla
Käytettynä yhdessä sellaisten kyvettien kanssa, joissa valotie on pitempi, MColortest™-testipakkaukset soveltuvat erinomaisesti matalien ionikonsentraatioiden mittaamiseen (jopa 0,005 mg/L). Nämä testipakkaukset soveltuvat erinomaisesti juomaveden, lähdeveden, puhdistetun veden, mineraaliveden sekä jäähdytys- ja kattilavesien analysointiin.
MQuant® värikiekkokomparaattorilla MCD
Testit soveltuvat erityisesti sameille ja värillisille vesille. Värivertailukiekko on käytännöllinen ja vankka väline luotettaviin mittauksiin kosteissakin ympäristöissä. Soveltuu suuriin ja keskisuuriin analysoitaviin pitoisuuksiin pullovesistä jätevesiin ja muihin teollisuuden vesianalyysitarpeisiin.
Toimitustiedot: Jokainen testipakkaus sisältää kaikki tarvittavat reagenssit, kyvetit, väriasteikon tai värikiekon sekä selkeät käyttöohjeet.