Accessories for Turbiquant®
Toimittaja: Merck
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
1.18336.0001EA 349 EUR
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
Accessories for Turbiquant®
Sameusmittarit
In addition to spare cuvettes and light sources, the pour and flow cells have been developed to improve efficiency. The pour through assembly provides a single one-time cuvette alignment and simplified rinsing.
Toisessa vaihtoehdossa suurempi näytemäärä virtaa keskeytyksettä kokoonpanon läpi, ja tietyin väliajoin tehtyjen mittausten tulokset tulostetaan tai lähetetään PC-tietokoneeseen. Kakkosvaihtoehto on mahdollinen vain Turbiquant 3000 T- ja Turbiquant 3000 IR -laitteissa.