TLC-levyt, silikageeli 60, alumiinia
Toimittaja: Merck
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 42.9 EUR
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
TLC-levyt, silikageeli 60, alumiinia
TLC-levyt
TLC-levyt, silikageeli 60, muuntelematon
Näissä levyissä käytetään Merckin silikageeliä 60, jossa on ainutlaatuinen polymeerisidos. Sen ansiosta pinta on yhtenäinen ja kova eikä halkeile tai hilseile helposti. Sileä ja erittäin tiivis levyn pinta mahdollistaa kapeat vyöhykkeet ja maksimaalisen erotustehon. Päällystekerroksen paksuus on 200 µm ja hiukkaskoko 10 to 12 µm. Taipuisat alumiinilevyt on helppo leikata käyttötarkoitusta vastaaviksi. Kaksi epäorgaanista fluoresenssi-indikaattoria värittömien näytteiden UV-määritykseen. Näytteet, jotka absorboivat lyhytaaltoista UV-valoa 254 nanometrinMore Product Information