HPLC-kolonni, Superspher®
Toimittaja: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 892 EUR
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
HPLC-kolonni, Superspher®
Kromatografiakolonnit
Superspher® improves the separation efficiency of HPLC analysis. This high performance spherical silica carrier, with a mean particle size of 4 μm, yields the best pressure/separation performance ratio in view of today's generation of HPLC systems and according to theoretical calculation and practical experience.
Superspher®-kolonnien teoreettisten pohjien määrä on < 100 000 N/m.
Superspher®-kolonneista on saatavissa useita eri versioita: ei-polaariset johdannaiset (RP-8 ja RP-8 endcapped,, RP-18 ja RP-18 endcapped,n, sekä RP-select B) sekä polaariset johdannaiset (SiMore Product Information