TLC-levyt, muokattu silikageeli 60, lasilevy
Toimittaja: Merck
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 491 EUR
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
TLC-levyt, muokattu silikageeli 60, lasilevy
TLC-levyt
RP-2, RP-8 ja RP-18 perustuvat alifaattisilla hiilivedyillä modifioituun silikageeliin 60. Ketjun pituus yhdessä modifikaatioasteen kanssa määrittää kyvyn sietää vettä liuotinjärjestelmässä ja vaikuttaa voimakkaasti retentioon. Migraatioaika pitenee järjestyksessä RP-2, RP-8 ja RP-18 käyttämällä samaa liuotinkoostumusta. RP-8 ja RP-18 voidaan käyttää jopa 60 %:lla vettä liuotinjärjestelmässä.
  • Tulokset vähemmän riippuvaisia ympäristön kosteudesta
  • Myös vesipohjaiset liuottimet ovat mahdollisia
  • RP-muunneltu silika korreloi HPLC-pylväiden kanssa
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable