2-[bis(2-hydroksietyyli)amino]etaanisulfonihappo, Millipore®

Toimittaja: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
1.15228.0025EA 90.8 EUR
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
2-[bis(2-hydroksietyyli)amino]etaanisulfonihappo, Millipore®
2-[bis(2-hydroksietyyli)amino]etaanisulfonihappo
Kaava: C₆H₁₅NO₅S
Kiehumispiste: 405 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 152…156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007533
CAS-numero: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR