Standardit, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
1.14675.0001EA 115 EUR
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
Standardit, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Colour Reference and Spectroscopy Standards
Spectroquant®-testausjärjestelmään soveltuvat Spectroquant® CombiCheck -liuokset ovat käyttövalmiita monen parametrin standardiliuoksia. Jokaisessa pakkauksessa on standardiliuos ja lisäysliuos. Molemmat liuokset soveltuvat laadunvarmistukseen sellaisenaan, laimentamattomina.
Standardiliuoksen avulla voidaan vahvistaa koko Spectroquant®-järjestelmän (fotometri, reagenssit, analyysimenetelmä, toteutus) antamien tulosten tarkkuus. Lisäysliuosta (spiking) voidaan käyttää testaamaan näytteestä riippuvaisia tuloksia mittaamalla saanto ja siten vahvistamaan näytteiden valmistelumenetelmän soveltuvuus.
Standardiliuoksella voidaan tehdä useita määrityksiä; käyttökertojen määrä riippuu käytetystä testijärjestelmästä.