Testipakkaukset, Kupari tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.14553.0001
1.14553.0001EA 93 EUR
1.14553.0001
Testipakkaukset, Kupari tuotteille Spectroquant®, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60 A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Erittäin helppokäyttöiset, validoidut menetelmät
  • Useimpien testiparametrien tarvittavat analyysireagenssit ovat mukana kyveteissä
  • Pakkaus suojelee kyvettejä lämpötilanvaihteluilta ja kosteudelta säilytyksen ja kuljetuksen aikana
  • Kyvetin viivakoodi varmistaa, että valittu analyysimenetelmä on oikea. Virheitä ei näin pääse sattumaan ja valmisteluaika lyhenee
Huomautus: Alla olevassa taulukossa mainitut mittausalueet koskevat Nova- ja Prove-laitteita. Joissakin testipakkauksissa mittausalue voi olla pienempi, jos käytössä on Spectroquant® Multy- tai Move 100 -laite.
For the determination of the total content of copper, please use the Crack Set (1.14688.0001) before the photometric procedure.