Kaliumhydroksidi 0.5 mol/l (0.5 N) vesiliuos, Titripur® mittaliuos, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.11586.5000
1.11586.5000EA 124 EUR
1.11586.5000
Kaliumhydroksidi 0.5 mol/l (0.5 N) vesiliuos, Titripur® mittaliuos, Supelco®
Kaliumhydroksidi
Kaava: KOH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR