MQuant™-testiliuskat, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.10002.0001
1.10002.0001EA 59.5 EUR
1.10002.0001
MQuant™-testiliuskat, Supelco®
Ympäristöanalytiikan pikatestit
MQuant® (MQ) -testiliuskat ovat kuin kannettava laboratorio muutaman neliömillimetrin muoviliuskalla. Seulontamenetelmänä ne antavat nopean yleiskuvan tilanteesta käyttäjälle, joka voi helposti ratkaista, millaisia lisäanalyysejä mahdollisesti tarvitaan. Näin voidaan säästää sekä aikaa että resursseja. Liuska on biologisesti hajoavaa polyesterikalvoa. Reagenssipitoisuus reaktioalueilla on niin pieni, että jätteiden hävittäminen on vaivatonta.
  • Helppokäyttöinen: kasta liuska, odota ja vertaa värikaavioon
  • Turvallinen: lisäreagensseja ei tarvita
  • Nopeat tulokset 2 minuutissa mahdollistavat nopeat päätökset
  • Kannettava: voidaan käyttää laboratoriossa ja sen ulkopuolella