Natriumhydroksidi 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: Caustic soda

MQ100

1.09959.0001 1.09959.0050
1.09959.0001EA 19.72 EUR
1.09959.0001 1.09959.0050
Natriumhydroksidi 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: ∼105 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 323
Tiheys: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR