Kaliumjodaatti 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) concentrated aqueous solution, Titrisol® volumetric solution, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09917.0001
1.09917.0001EA 51.6 EUR
1.09917.0001
Kaliumjodaatti 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) concentrated aqueous solution, Titrisol® volumetric solution, Supelco®
Kaliumjodaatti
Kaava: KlO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011406
CAS-numero: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 3139
ADR: 5.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O, 20 °C)