pH-puskuriliuokset, konsentroidut liuokset, Titrisol®, Supelco®

Toimittaja: Merck

1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
1.09879.0001EA 38.3 EUR
1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
pH-puskuriliuokset, konsentroidut liuokset, Titrisol®, Supelco®
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset

Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].


  • Traceable to secondary reference material (SRM) of NIST and PTB
  • Buffer concentrate for the preparation of 500 ml of buffer solution
  • Accuracy: ≤0,05 pH units at 20 °C


* according to Wiese for 1000 ml solution

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR