p-Tolueenisulfonihappomonohydraatii, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®

Toimittaja: Merck
Varoitus

Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate

MQ300

1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 42 EUR
1.09613.0100 1.09613.0500
p-Tolueenisulfonihappomonohydraatii, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
p-Tolueenisulfonihappomonohydraatii
Kaava: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22 g/mol
Sulamispiste: 102…104 °C
Tiheys: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 180
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00142137
CAS-numero: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8
Merck Index: 12,09671

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR