pH-puskuriliuokset, Certipur®, värikoodattu, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.09475.0500 1.09475.9010 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 1.09475.4000 1.09476.4000 1.09477.4000
1.09475.0500EA 25.83 EUR
1.09475.0500 1.09475.9010 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 1.09475.4000 1.09476.4000 1.09477.4000
pH-puskuriliuokset, Certipur®, värikoodattu, Supelco®
Biokemialliset puskuriliuokset pH-puskuriliuokset
Materiaalit pH-mittarien tarkkaan kalibrointiin ja valvontaan.
  • NIST- ja PTB-jäljitettävä, epätarkkuus enintään ±0 015 (pH-arvolla 10 epätarkkuus on ±0,05)
  • Värikoodatut liuokset on helppo tunnistaa
  • Myynnissä myös suurempia pakkauskokoja Helppokäyttöiset Titripac®-pakkaukset estävät kontaminaatiot
  • Viitelämpötila: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).