Kaliumpermanganaatti 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, Titripur® Reag. USP volumetric solution, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09122.1000 1.09122.1000_N
1.09122.1000EA 37.9 EUR
1.09122.1000 MERC1.09122.1000_N
Kaliumpermanganaatti 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, Titripur® Reag. USP volumetric solution, Supelco®
Kaliumpermanganaatti
Kaava: KMnO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011364
CAS-numero: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III