Extran®-pesuaineet koneelliseen pesuun (AP), Supelco®
Toimittaja: Merck
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 182 EUR
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Extran®-pesuaineet koneelliseen pesuun (AP), Supelco®
Puhdistusaineet Pesuaineet ja pintojen puhdistusaineet
A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laboratory.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Johtavat laitevalmistajat ovat kehittäneet nämä tuotteet pesukoneisiin sopiviksi. Extran®-tuotteiden tehokkuutta ja alhaista vaahtoutumisastetta on testattu laajasti. On suositeltavaa neutraloida emäksiset pesuaineet happohuuhtelulla puhdistusprosessin jälkeen. Emäksiset pesuaineet, Extran® AP 13 -pesuainetta lukuunMore Product Information