L(-)-proliini, Millipore®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
1.07434.0010EA 38.3 EUR
1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
L(-)-proliini, Millipore®
L(-)-proliini
Kaava: C₅H₉NO₂
Kiehumispiste: 245 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 220…222 °C
Tiheys: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064318
CAS-numero: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871