L(-)-proliini, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®

Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.07430.9010 1.07430.1000
1.07430.9010EA 0 EUR
1.07430.9010 1.07430.1000
L(-)-proliini, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(-)-proliini
Kaava: C₅H₉NO₂
Kiehumispiste: 245 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 220…222 °C
Tiheys: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064318
CAS-numero: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR