Natriumhydroksidi, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara

Synonyms: Caustic soda

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.06467.9010 1.06467.9050
1.06467.9010EA 322 EUR
1.06467.9010 1.06467.9050
Natriumhydroksidi, Supelco®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
Kiehumispiste: 1390 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 323 °C
Tiheys: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR