Natriumtetraboraatti, vedetön analyyttinen reagenssi, Supelco®

Toimittaja: Merck
Vaara


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
1.06306.0250EA 114 EUR
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
Natriumtetraboraatti, vedetön analyyttinen reagenssi, Supelco®
Natriumtetraboraatti

Täydelliset tiedot ominaisuuksista ja vaaroista voit lukea osoitteesta www.vwr.com tai VWR Chemicals -luettelosta

Kaava: Na₂B₄O₇
Kiehumispiste: 1575 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 742 °C
Tiheys: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081185
CAS-numero: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR