Mangaanidioksidi ≥89.0%, jauhe, Supelco®

Toimittaja: Merck
Varoitus


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.05957.1000 1.05957.9025
1.05957.1000EA 91.4 EUR
1.05957.1000 1.05957.9025
Mangaanidioksidi ≥89.0%, jauhe, Supelco®
Mangaanidioksidi
Kaava: MnO₂
Sulamispiste: 535 °C
Tiheys: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003463
CAS-numero: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730

Order Now

Testitulosten erittely

Assay (manganometric) ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.1 %
Ba (Barium) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.0 %
Fe (Iron) ≤ 1.5 %
Loss on drying (105 °C) ≤ 0.3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR