TLC-levyt, TLC LuxPlate®, silikageeli 60
Toimittaja: Merck
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
1.05801.0001EA 161 EUR
1.05801.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05805.0001
TLC-levyt, TLC LuxPlate®, silikageeli 60
TLC-levyt
LuxPlate®-sarjan korkean fluoresenssin TLC-levyt sisältävät suuremman määrän fluoresoivaa väriainetta, mikä helpottaa pienten eristettävien materiaalimäärien tunnistamista. Lisäksi lisätyn sideaineen määrää kohotetaan, mikä johtaa merkittävästi kirkkaampaan TLC-levyyn, jolla on entistä vakaampi ja vankempi pinta.
  • Näkyy UV-valossa kaksi kertaa kirkkaammin kuin perinteiset TLC-levyt
  • Vyöhykkeet erottuvat paremman kontrastin ansiosta paremmin taustasta
  • Viisi eri levykokoa