TLC-levyt, TLC- ja TLC/GLP-levyt, silikageeli 60, lasia
Toimittaja: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 329 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
TLC-levyt, TLC- ja TLC/GLP-levyt, silikageeli 60, lasia
TLC-levyt
TLC-levyt, silikageeli 60, muuntelematon
Merckin polymeerisidosainetta sisältävä silikageeli 60 tekee pinnasta tasaisen ja kovan, joka ei lohkeile tai muodosta kuplia. Tasainen, äärimmäisen tiivis päällystekerros takaa kapeat vyöhykkeet ja tehokkaan erottelun pitäen samalla taustan häiriöt vähäisenä. Päällystekerroksen paksuus on 250 µm ja hiukkaskoko 10 to 12 µm
Kaksi epäorgaanista. fluoresenssi-indikaattoria värittömien näytteiden UV-detektointiin.
TLC-levyt, konsentrointivyöhyke
Levyllä on kaksi erilaista silikakerrosvyöhykettä: näyte applikoidaan suurihuokoiselle, kemiallisestiMore Product Information