Litiumfluoridi, Suprapur® jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05686.0050
1.05686.0050EA 353 EUR
1.05686.0050
Litiumfluoridi, Suprapur® jäämäanalytiikkaan, Supelco®
Litiumfluoridi
Kaava: FLi
Kiehumispiste: 1676 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 870 °C
Tiheys: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011090
CAS-numero: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1.3 g/l (25 °C)
Melting Point 870 °C
Molar Mass 25.94 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 1676 °C (1013 hPa)
Density 2.64 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials