Litiumnitraatti, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®

Toimittaja: Merck
Varoitus


MQ100

1.05653.0100 1.05653.0500
1.05653.0100EA 422 EUR
1.05653.0100 1.05653.0500
Litiumnitraatti, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Litiumnitraatti
Kaava: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Sulamispiste: 255
Tiheys: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011094
CAS-numero: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558

Order Now

Testitulosten erittely

Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR